Przejdź do
07-330
Przeciwciało anty-Partitioning-defective 3
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Atypowe białko oddziałujące specyficznie dla izotypu PKC, antygen nowotworowy CTCL se2-5, nietypowe białko oddziałujące specyficznie dla izotypu PKC, homolog par-3 (partitioning defective 3, C.elegans), homolog par-3 partitioning defective 3 (C. elegans), partitioning-defecti
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
188
Produkt 07-330 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, canine, human, mouse, monkey
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
PAR3 jest białkiem adaptacyjnym zaangażowanym w asymetryczny podział komórek i procesy polaryzacji komórek. Wydaje się odgrywać centralną rolę w tworzeniu szczelnych połączeń nabłonkowych. Jego związek z PARD6B może zapobiegać interakcji PAR3 z F11R/JAM1, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się połączeń ścisłych. Kompleks PARD6-PAR3 łączy małe GTPazy Rho związane z GTP z nietypowymi białkami kinazy białkowej C. PAR3 oddziałuje z PARD6A i PARD6B. Izoforma 2, ale nie przynajmniej izoforma 3 oddziałuje z PRKCZ. PAR3 oddziałuje z PRCKI. PAR3 tworzy część kompleksu z PARD6A lub PARD6B, PRKCI lub PRKCZ i CDC42 lub RAC1. PAR3 oddziałuje z F11R/JAM1. Przeciwciała przeciwko PAR3 są obecne w surowicy pacjentów ze skórnymi chłoniakami z komórek T.
~180, 150 i 100 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 457-744 mysiego PAR-3 (numer akcesyjny AY02657).
Application
Anti-Partitioning-defective 3 Antibody jest przeciwciałem przeciwko Partitioning-defective 3 i zostało opublikowane w ponad 20 cytowaniach do stosowania w IC i WB.
Immunocytochemia:
Poprzednia partia tego przeciwciała wykazała pozytywne barwienie immunologiczne dla PAR-3 w komórkach MDCK utrwalonych 3% paraformaldehydem, a następnie permeabilizację 0,1% Tritonem X-100, co zostało wykazane przez niezależne laboratorium.
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Cytoszkielet
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje wszystkie 3 izoformy PAR-3, MW ~180, 150, 100 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,014 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydek sodu i 30% glicerol.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Evaluated by western blot on RIPA lysates from 3T3/A31, A431, and HeLa cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this antibody detected PAR-3 isoforms in RIPA lysates from 3T3/A31, A431, and HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABS174
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)