Przejdź do
07-350
Przeciwciało anty-AMPK α1
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
5′-AMP-aktywowana kinaza białkowa, łańcuch katalityczny alfa-1, AMP-aktywowana kinaza alfa 1 podjednostka, AMP-aktywowana kinaza białkowa, katalityczna, alfa-1, AMPK alfa 1, AMPK alfa-1 łańcuch, kinaza białkowa, AMP-aktywowana, alfa 1 podjednostka katalityczna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
52
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKAA1(5562)
mouse ... Prkaa1(105787)
rat ... Prkaa1(65248)
General description
Podjednostka katalityczna alfa-1 kinazy białkowej aktywowanej 5′-AMP (UniProt: Q13131; znana również jako EC:2.7.11.1, AMPK subunit alpha-1, Acetyl-CoA carboxylase kinase, ACACA kinase, Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase kinase, HMGCR kinase, Tau-protein kinase PRKAA1) jest kodowana przez gen PRKAA1 (znany również jako AMPK1) (Gene ID: 5562) u człowieka.AMPK jest heterotrimerem składającym się z podjednostki katalitycznej alfa (PRKAA1 lub PRKAA2), podjednostki katalitycznej beta (PRKAB1 lub PRKAB2) i podjednostki niekatalitycznej gamma (PRKAG1, PRKAG2 lub PRKAG3). Zawiera również sekwencję autoinhibicyjną, która wykazuje pewne podobieństwo sekwencji z domenami związanymi z ubikwityną i hamuje aktywność kinazy. AMPK jest kinazą białkową czujnika energii, która odgrywa kluczową rolę w regulacji metabolizmu energetycznego komórek. W odpowiedzi na obniżenie wewnątrzkomórkowego poziomu ATP, AMPK aktywuje szlaki produkujące energię i hamuje procesy zużywające energię, w tym hamuje biosyntezę białek, węglowodanów i lipidów oraz zmniejsza wzrost i proliferację komórek. AMPK działa poprzez bezpośrednią fosforylację enzymów metabolicznych oraz poprzez długoterminowe efekty poprzez fosforylację regulatorów transkrypcji. Wykazano, że AMPK reguluje sygnalizację insulinową i glikolizę poprzez fosforylację IRS1, PFKFB2 i PFKFB3 oraz stymuluje wychwyt glukozy w mięśniach poprzez zwiększenie translokacji transportera glukozy GLUT4 do błony plazmatycznej. W wątrobie działa jako kluczowy regulator homeostazy glukozy poprzez fosforylację CRTC2/TORC2, prowadząc do sekwestracji CRTC2/TORC2 w cytoplazmie. AMPK jest aktywowany przez fosforylację na Thr183. Wiązanie AMP z niekatalityczną podjednostką gamma powoduje aktywację allosteryczną, indukując fosforylację na Thr183. Wiązanie AMP z podjednostką gamma również podtrzymuje aktywność poprzez zapobieganie defosforylacji Thr183.
Zaobserwowano ~63 kDa; obliczono 64,00 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej podjednostki katalitycznej AMPK alfa-1.
Application
Anti-AMPK alfa 1, Nr kat. 07-350 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa podjednostkę katalityczną alfa-1 kinazy białkowej aktywowanej 5′-AMP i jest testowane do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii.
Analiza Western Blot: 2 μg/mL tego przeciwciała wykryło AMPK α1 w lizatach RIPA z niestymulowanych komórek A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło AMPK α1 w skrawkach tkanki ludzkiego pęcherzyka żółciowego.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa podjednostkę alfa AMPK1 u ludzi. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od C-końcowej połowy ludzkiego AMPK1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Białko A oczyszczone królicze w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% Azydku Sodu, pH 7,4.
Chromatografia białka A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Evaluated by immunoblot in RIPA lysates from non-stimulated A431 cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected AMPK α1 in RIPA lysates from non-stimulated A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-323
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)