Przejdź do
07-353
Przeciwciało przeciwko acetylo-histonie H3 (Lys14)
serum, Upstate®
Synonim(y):
H3K14Ac, histon H3 (acetyl K14), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Saccharomyces cerevisiae, yeast, human
Application:
ChIP, DB, WB, multiplexing
Citations:
289
2500,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, yeast, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys14)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
17 kDa
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Acetylacja histonu H3 zachodzi w kilku różnych pozycjach lizyny w ogonie histonu i jest wykonywana przez rodzinę enzymów znanych jako acetylotransferazy histonowe (HAT). Acetylacja lizyny 14 jest powszechnie obserwowana w genach, które są aktywnie transkrybowane do RNA.
Immunogen
Epitop: a.a. 9-18
Syntetyczny peptyd sprzężony z owalbuminą (KSTGGAcKAPRK-C) odpowiadający aminokwasom 9-18 drożdżowego histonu H3 acetylowanego na lizynie 14, z C-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny (ChIP):
Niezależne laboratorium wykazało, że to przeciwciało preferencyjnie immunoprecypituje chromatynę z drożdży typu dzikiego, a nie ze szczepów drożdży zawierających substytucję lizyny na alaninę w reszcie 14.
Beadlyte Test swoistości histonowo-peptydowej:
Rozcieńczenia 1:1000-1:5000 poprzedniej partii inkubowano z peptydami histonu H3 zawierającymi różne modyfikacje sprzężone z mikrosferami Luminex. Nie wykryto reaktywności krzyżowej z peptydami zawierającymi acetylo-lizynę 9 lub acetylo-lizynę 27.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H3 (Lys14) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania acetylo-histonu H3 (Lys14) znanego również jako H3K14Ac, Histon H3 (acetyl K14) i zostało zwalidowane w ChIP, WB, ChIP-seq, DB, Mplex.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana jest szeroka reaktywność międzygatunkowa.
Rozpoznaje acetylo-histonę H3 (Lys14), Mr ~17 kDa. Wykryto dodatkowe nieznane białko o masie cząsteczkowej ~33 kDa.
Physical form
Nieoczyszczony
Surowica odpornościowa zawierająca 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek C6, lizat komórek NIH 3T3, ludzki rak piersi i ludzki rak płuc.
In acid extracts from sodium butyrate treated HeLa cells.
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:5000 dilution of this lot detected acetyl-Histone H3 (Lys14) in acid extracts from sodium butyrate treated HeLa cells (Catalog # 17-305).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1044
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)