Przejdź do
07-357
Przeciwciało anty-fosfo-eNOS/NOS III (Ser114)
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, bovine
Application:
WB
Citations:
3
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer114)
Gene Information
bovine ... Nos3(287024)
human ... NOS3(4846)
General description
132 kDa
Uwaga: ADMA (nr kat. 19-169) i NMMA (nr kat. 19-170) są inhibitorami NOS.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 106-118 ludzkiego eNOS/NOS III (Ser114) (PRKLQGRPpSPGPP-C) z C-końcową cysteiną dodaną w celu sprzężenia z KLH. Sekwencja immunizująca dzieli 12/13 aminokwasów ze świńską i bydlęcą eNOS/NOS III.
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Stres oksydacyjny
Wykrywaj fosfo-eNOS/NOS III (Ser114) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-eNOS/NOS III (Ser114) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
eNOS/NOS III fosforylowany na serynie 114
Physical form
0,2 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,1 mM EDTA i 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia immunopowinowactwa
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot in fetal bovine heart endothelial cell lysate
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)