Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Produkt 07-375 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
(~8 kDa observed. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
species reactivity
bovine, human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates, (Predicted to react with Vertebrates.)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBAP2(55833)
General description
Anti-Ubiquitin, Nr kat. 07-375, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa ubikwitynę i ubikwitynylowane białka i jest testowane do stosowania w Western Blotting.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Ubikwityna (Ub) jest początkowo produkowana jako 229 aminokwasowe białko prekursorowe poliubikwityny-B (UniProt: P0CG47) kodowane przez gen UBB (Gene ID: 7314) lub 685 aminokwasowe białko prekursorowe poliubikwityny-C (UniProt: P0CG48) kodowane przez gen UBC (Gene ID: 7316) u człowieka. Ub istnieje albo kowalencyjnie przyłączony do innego białka, albo wolny (niezakotwiczony). Gdy jest związany kowalencyjnie, jest sprzężony z białkami docelowymi poprzez wiązanie izopeptydowe albo jako monomer (monoubikwityna), polimer połączony przez różne reszty lizyny ubikwityny (łańcuchy poliubikwityny) lub liniowy polimer połączony przez inicjującą metioninę (Met) ubikwityny (liniowe łańcuchy poliubikwityny). Ub jest połączony kowalencyjnie poprzez swój karboksylowy koniec (Gly76) z resztami lizyny w docelowych białkach. W danym białku docelowym reszta lizyny może być połączona z pojedynczą cząsteczką Ub (monoubikwitylowana) lub z łańcuchem cząsteczek Ub (poliubikwitylowana). W łańcuchu poliUb cząsteczki Ub mogą być połączone przez jedną z siedmiu reszt lizyny (K6, K11, K27, K29, K33, K48 i K63). Łańcuchy poliubikwitynowe, po przyłączeniu do białka docelowego, pełnią różne funkcje w zależności od reszty lizyny połączonej ubikwityny. Na przykład, wiązanie lizyny 6 może być zaangażowane w naprawę DNA; wiązanie lizyny 11 jest zaangażowane w degradację związaną z retikulum endoplazmatycznym (ERAD) i regulację cyklu komórkowego, a wiązanie lizyny 29 jest zaangażowane w degradację lizosomalną. Łańcuchy związane z lizyną 48 oznaczają białka do degradacji proteasomalnej, podczas gdy łańcuchy związane z lizyną 63 są zaangażowane w endocytozę, odpowiedzi na uszkodzenia DNA oraz w sygnalizację prowadzącą do aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-B. Ubikwityna ulega fosforylacji na serynie 57 przez kinazę ubikwityny, a ta fosforylacja jest ważnym modyfikatorem funkcji ubikwityny, szczególnie w odpowiedzi na stres proteotoksyczny. Ta fosforylacja może być również czynnikiem decydującym o tym, czy ubikwityna jest poddawana recyklingowi czy degradacji podczas sortowania ciał wielopęcherzykowych na endosomach. (Ref.: Hepowit, NL., et al (2020). eLife 9; e58155; Lee, S., et al. (2017) eLife. 6; e29176).
Immunogen
Pełnej długości ubikwityna jest izolowana z erytrocytów bydlęcych.
Application
Anti-Ubiquitin, Nr kat. 07-375, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa ubikwitynę i ubikwitynylowane białka i jest testowane do stosowania w Western Blotting.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa ubikwitynę.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w PBS, 0,1% azydku sodu i 30% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Wszystkie tkanki
Wszystkie tkanki
routinely evaluated by immunoblot from bovine erythrocytes, and ubiquitylated proteins in acid extracts from HeLa cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-454
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciw ubikwitynie
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?