Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
5
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAGED1(9500)
General description
90-96 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 53-295 szczurzego MAGE-D1/NRAGE
Application
Anti-MAGE-D1/NRAGE Antibody to przeciwciało przeciwko MAGE-D1/NRAGE do stosowania w IP, WB, IH.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Choroby neurodegeneracyjne
Neuronauka rozwojowa
Choroby neurodegeneracyjne
Neuronauka rozwojowa
Biochem/physiol Actions
NRAGE/MAGE-D1
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu, przed dodaniem glicerolu do 30%.
Antiserum
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot in RIPA lysates from PC12 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?