Przejdź do
07-398
Przeciwciało anty-fosfo-NR2B (Ser1303)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-DEE27, Anty-GluN2B, Anty-HNR3, Anty-MRD6, Anty-NMDAR2B, Anty-NR2B, Anty-NR3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
WB
Citations:
33
2450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer1303)
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
General description
~180 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający aminokwasom 1297-1309 ludzkiego fosfo-NR2B
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Stres oksydacyjny
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-fosfo-NR2B (Ser1303) wykrywa poziom fosfo-NR2B (Ser1303) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosfo-NR2B.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa
routinely evaluated by immunoblot in a rat brain microsomal protein preparation
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1148
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)