Przejdź do
07-404
Przeciwciało anty-PRMT1
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-ANM1, Anty-HCP1, Anty-HRMT1L2, Anty-IR1B4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
68
2390,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRMT1(3276)
General description
42-44 kDa
W metylacji argininy pośredniczy rodzina enzymów PRMT (Protein Arginine Methyl Transferase). Enzymy te przenoszą grupę metylową z S-adenozylo-Lmetioniny na atomy azotu guanidynowego reszty argininowej. Stwierdzono, że metylacja argininy jest ważną modyfikacją w transdukcji sygnału, transkrypcji, transporcie RNA i splicingu. PRMT1, znany również jako HRMT1L2 i IR1B4, został wyizolowany poprzez jego interakcję z BTG1 i TIS21, białkami, które są ważne w okresie spoczynku komórek. PRMT1 jest białkiem o długości 361 aminokwasów; jego warianty splicingowe różnią się na N-końcu, dając początek trzem izoformom o długości 343, 361 i 347 aminokwasów (odpowiednio warianty 1, 2 i 3). Białka zaangażowane w metabolizm RNA są substratami dla PRMT1, między innymi Sam68.
Immunogen
Peptyd odpowiadający resztom 298-318 ludzkiej metylotransferazy argininowej białka 1.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-PRMT1 jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania PRMT1 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
PRMT1 dublet
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
routinely evaluated by immunoblot in lysates from Jurkat and 3T3/A31, NIH 3T3, HeLa, and mouse ES cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)