Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki20 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
85
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRMT5(10419)
General description
PRMT5 (aka JBP1 Janus Binding Protein1) jest członkiem rodziny enzymów, które osadzają grupy metylowe na resztach argininowych białek, w tym zarówno substratów histonowych, jak i niehistonowych.
W metylacji argininy białek pośredniczy rodzina enzymów PRMT (Protein-Arginine Methyl Transferase), które są ważne w transdukcji sygnału, transkrypcji, transporcie RNA i splicingu. PRMT są podzielone na dwa typy zdefiniowane przez ich aktywność. PRMT typu I (w tym PRMT 1, 3, 4 i 6) charakteryzują się tworzeniem asymetrycznych dimetylowanych reszt argininy. PRMT typu II, które obejmują tylko PRMT5, są zdefiniowane przez tworzenie symetrycznych dimetylowanych reszt argininy. Substraty dla PRMT5 obejmują podstawowe białko mieliny (MBP) oraz spliceosomalne białka D1 i D3. PRMT5 (znany również jako Skb1Hs/JBP1) występuje w postaci kompleksów homooligomerycznych, które obejmują dimer i tetramer. Homooligomeryzacja PRMT5 odgrywa ważną rolę w jego zdolności do metylacji białka MBP.
~70 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 60-79 (KNRPGPQTRSDLLLSGRDWN) ludzkiej metylotransferazy argininowej 5, homolog SKB1. Sekwencja immunizująca jest identyczna u myszy.
Application
Immunoprecypitacja:
Niezależne laboratorium zgłosiło, że to przeciwciało immunoprecypituje aktywny PRMT5 z lizatu komórek HeLa.
Niezależne laboratorium zgłosiło, że to przeciwciało immunoprecypituje aktywny PRMT5 z lizatu komórek HeLa.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Przeciwciało anty-PRMT5 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania PRMT5 znanego również jako białko wiążące ICln 72 kDa, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5, białko wiążące Jak 1, homolog SKB1 i zostało zwalidowane w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
PRMT5, Mr ~70 kDa
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze IgG w buforze zawierającym 70% buforu do przechowywania (0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu) i 30% glicerolu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat, lizat komórek HeLa.
Dołączona pozytywna kontrola antygenu:
Nr katalogowy 12-303, lizat Jurkat. Dodać 2,5 μL 2- merkaptoetanolu/100 μL lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Lizat komórek Jurkat, lizat komórek HeLa.
Dołączona pozytywna kontrola antygenu:
Nr katalogowy 12-303, lizat Jurkat. Dodać 2,5 μL 2- merkaptoetanolu/100 μL lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by Western Blot in RIPA lysates from 3T3/A31, NIH 3T3,HeLa, WI-38, and Jurkat cells.
Western Blot Analysis:
0.5-1 μg/mL of this lot detected PRMT5 in RIPA lysates from 3T3/A31, NIH 3T3, HeLa, WI-38, and Jurkat cells.
Western Blot Analysis:
0.5-1 μg/mL of this lot detected PRMT5 in RIPA lysates from 3T3/A31, NIH 3T3, HeLa, WI-38, and Jurkat cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABE551
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?