Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
43
Aby zapytać o ten produkt 07-408, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMAD2(4087)
General description
50-60 kDa
SMAD2 lub Mothers against decapentaplegic homolog 2 to polipeptyd, który, jak sama nazwa wskazuje, jest homologiem genu Drosophila: "Mothers against decepentaplegic". Należy do rodziny białek SMAD, które należą do nadrodziny modulatorów TGFbeta. Podobnie jak wielu innych członków rodziny TGFβ, SMAD2 jest zaangażowany w sygnalizację komórkową. SMAD2 moduluje sygnały aktywiny i TGFbeta. Oddziałuje z kotwicą SMAD dla aktywacji receptora (SARA). Wiązanie ligandów powoduje fosforylację białka SMAD2 i dysocjację od SARA oraz asocjację z SMAD4. Jest ono następnie przenoszone do jądra, gdzie tworzy kompleksy z innymi białkami i działa jako czynnik transkrypcyjny. SMAD2 jest regulowanym receptorem SMAD (R-SMAD) i jest aktywowany przez kinazę receptora białka morfogenetycznego kości typu 1.
Immunogen
Białko fuzyjne odpowiadające aminokwasom 186-273 ludzkiego Smad2.
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 1:1000-1:2000 wykrywa Smad2/3 w lizatach RIPA komórek HepG2.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-Smad2/3 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania Smad2/3 znanego również jako MAD-matki przeciwko decapentaplegic-homolog 2 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzki Smad2 Mr 55-60 kDa i Smad3 Mr 50 kDa, jak określono przy użyciu komórek Cos transfekowanych Smad2 i Smad3.
Physical form
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu i 30% glicerolu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HepG2.
Lizat komórek HepG2.
Routinely evaluated by Western Blot on Hela lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected SMAD2/3 on 10 μg of Hela lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected SMAD2/3 on 10 μg of Hela lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1029
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Upstate®, from rabbit | description culture supernatant, clone C4T, from rabbit | description affinity isolated antibody |
| species reactivity human, mouse, rat | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human, rat, mouse |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone C4T, monoclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?