Przejdź do
07-414
Przeciwciało przeciw dimetyloargininie, asymetryczne (ASYM24)
serum, Upstate®
Synonim(y):
Przeciwciało dimetyloargininy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB
Citations:
57
2650,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Metylacja argininy jest potranslacyjną modyfikacją, która skutkuje tworzeniem asymetrycznych i symetrycznych dimetylowanych arginin (a- i sDMA).
Różne. Przeciwciało wykrywa białka zawierające asymetryczne dimetylowane argininy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający asymetryczne powtórzenia dimetyloargininy i glicyny (KGR*GR*GR*GR*GR*GPPPR*GR*GR*GR*G, gdzie R* oznacza asymetryczną dimetylację argininy).
Application
Wykryj dimetyloargininę za pomocą przeciwciała przeciw dimetyloargininie, asymetrycznego (ASYM24) (królicze przeciwciało poliklonalne), które wykazało działanie w WB.
Biochem/physiol Actions
Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Rozpoznaje białka zawierające asymetrycznie dimetylowane argininy, w tym p300, p110, p75 i Sam68. Specyficzność dla asymetrycznie dimetylowanej argininy określono za pomocą testu ELISA z niemetylowanym peptydem "szkieletowym" lub identycznym peptydem zawierającym symetrycznie dimetylowane argininy.
Physical form
Królicza surowica odpornościowa rozcieńczona w buforze do przechowywania (PBS, 0,035% azydek sodu i 30% glicerol). Przechowywać w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C.
Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Routinely evaluated by Western Blot HeLa nuclear extract and p110, p75, and Sam68 in RIPA lysates from Jukat cells.
Western Blot Analysis:
A 1:500-1:1000 dilution of this lot detected p110, p75, and Sam68 in RIPA lysates from Jurkat cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)