Przejdź do
07-434
Przeciwciało anty-BRCA1
serum, Upstate®
Synonim(y):
Anti-FANCS, Anti-IRIS, Anti-PSCP, Anty-BRCAI, Anty-BRCC1, Anty-BROVCA1, Anty-PNCA4, Anty-PP1R53, Anty-RNF53
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
80
1940,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRCA1(672)
General description
220 kDa
Zidentyfikowano dwa główne geny podatności na raka piersi, BRCA1 i BRCA2. Oba geny są uważane za geny supresorowe nowotworów. Mutacje w obrębie BRCA1 i BRCA2 są odpowiedzialne za większość rodzinnych przypadków raka piersi. Analizy funkcjonalne produktów genów BRCA1 i BRCA2 wykazały ich podwójny udział w regulacji transkrypcji i naprawie uszkodzeń DNA. BRCA1 wpływa na regulację cyklu komórkowego, a utrata funkcji BRCA1 z powodu zmniejszonej ekspresji prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego poprzez geny p53 i p21. In vivo, BRCA1 i BRCA2 ulegają ekspresji na maksymalnych poziomach w szybko proliferujących komórkach. Cecha ta jest zgodna z obserwacjami in vitro, że BRCA1 i BRCA2 ulegają ekspresji w sposób zależny od cyklu komórkowego. Podczas rozwoju gruczołu sutkowego ekspresja BRCA1 i BRCA2 jest indukowana w szybko proliferujących przedziałach komórkowych.
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane GST odpowiadające aminokwasom 1301-1863 ludzkiego BRCA1.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykryj BRCA1 za pomocą przeciwciała anty-BRCA1 (królicze przeciwciało poliklonalne), które działa w IHC, IP i WB. To przeciwciało BRCA1 zostało przetestowane na ludzkich próbkach.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzką BRCA1.
Physical form
Nieoczyszczony
Surowica zawierająca 0,035% azydku sodu i 30% glicerolu. Ciecz w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot in HeLa nuclear extract
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)