Przejdź do
07-450
Przeciwciało przeciw monometylo-histonowi H3 (Lys9)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H3K9me1, histon H3 (mono metyl K9), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
chicken, mouse, human
Application:
DB, ICC, WB, inhibition assay
Citations:
99
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys9)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
17 kDa
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Immunogen
Epitop: Lys9
Skoniugowany z KLH, syntetyczny peptyd 2X-rozgałęziony zawierający sekwencję ...ARmeKST..., w której meK odpowiada monometylo-lizynie przy reszcie 9 ludzkiego histonu H3.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Konkurencja peptydów:
Specyficzność potwierdzona przez zdolność 10 μM peptydu immunizującego do zniesienia wykrywania histonu H3 w analizie immunoblot ekstraktów kwasu HeLa (rysunek B, linia 2). Nie wykryto redukcji sygnału po preinkubacji z 10 μM peptydami modyfikowanymi di- lub trimetylo-lizyną 9 lub di- lub trimetylo-lizyną 27. Pewna redukcja sygnału wykryta po preinkubacji z 10 μM peptydem modyfikowanym monometylo-lizyną 27 (rysunek B, pas 5, strona 2).
Immunocytochemia i Dot Blot: Zgłoszone przez niezależne laboratorium1-4.
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-monometyl-Histone H3 (Lys9) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania histonu H3 monometylowanego na lizynie 9 (H3K9me1). To oczyszczone przeciwciało jest specyficzne, zweryfikowane metodą dot blot (DB), opublikowane w recenzowanych czasopismach i zostało zatwierdzone w ICC, PIA i WB.
Biochem/physiol Actions
Na podstawie homologii sekwencji oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej między gatunkami.
Rozpoznaje monometylowany histon H3 (Lys9) o masie cząsteczkowej ~17 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze IgG w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu i 30% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt z komórek HeLa
Routinely evaluated by Western Blot on acid extracted proteins from HeLa cells, but did not detect unmethylated recombinant Histone H3.
Western Blot Analysis:
0.1-0.2 μg/mL had detected monomethylated histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells, but did not detect unmethylated recombinant Histone H3 (Catalog # 14-411).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)