Przejdź do
07-463
Przeciwciało przeciw trimetylo-histonowi H4 (Lys20)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histon H4 (trimetyl Lys20), H4K20me3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
ChIP, DB, IP, WB
Citations:
119
2540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys20)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
General description
Histony to białka jądrowe, które tworzą oktameryczne struktury wiążące DNA, tworząc jednostki chromatyny zwane nukleosomami. Rodzina histonów - H2A, H2B, H3 i H4 - odgrywa kluczową rolę w regulacji genów. Podlegają one wielu modyfikacjom potranslacyjnym (PTM) w odpowiedzi na różne bodźce, w tym fosforylacji na resztach seryny i treoniny oraz metylacji na resztach lizyny. Modyfikacje PTM powodują zmiany konfiguracyjne w białkach histonowych, które mogą indukować przebudowę nukleosomów i odsłaniać lub ukrywać sekwencje DNA przed kompleksami transkrypcyjnymi. Lizyna 20 histonu H4 (H4K20) może ulegać mono-, di- lub trimetylacji, która jest katalizowana przez metylotransferazę PR-Set7 (Set8 lub KMT5a). Metylowany H4K20 odgrywa rolę w regulacji odpowiedzi na uszkodzenia DNA, mitozie, replikacji DNA i ekspresji genów. Trimetylacja H4K20 przyczynia się do wyciszania genów i jest znakiem represyjnego stanu heterochromatyny.
~13 kDa. W niektórych lizatach może pojawić się niescharakteryzowane pasmo o masie ~110 kDa.
Immunogen
Epitop: Trimetylowana Lys20
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego trimetylowanego histonu H4 w Lys20.
Application
Analiza Western Blot: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło trimetylo-histon H4 (Lys20) w 10 µg ekstraktu kwasu BALB3T3/A31 i ekstraktu kwasu RAT2.
Analiza specyficzności Dot Blot: Niezmodyfikowane i różne zmodyfikowane peptydy histonowe (patrz tabele) sondowano anty-trimetylo-histonem H4 (Lys20) (4 µg/ml).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitacji histonu H4 przy użyciu chromatyny z komórek HeLa.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała trimetylo-histonę H4 (Lys20) z lizatu komórek HeLa.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało przeciw trimetylo-histonowi H4 (Lys20) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania trimetylo-histonu H4 (Lys20) znanego również jako H4K20me3, Histone H4 (tri methyl K20) i zostało zwalidowane w IP, WB, ChIP, DB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec trimetylowanego histonu H4 w Lys20.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa i różne rekombinowane białka histonowe.
Evaluated by Western Blot in HeLa acid extract and various recombinant Histone proteins.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected trimethyl-Histone H4 (Lys20) in 10 µg of HeLa acid extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)