Przejdź do
07-476
Przeciwciało anty-p75NTR (receptor neurotrofiny)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Antygen CD271, receptor neurotrofiny o niskim powinowactwie p75NTR, receptor czynnika wzrostu nerwów o niskim powinowactwie, receptor NGF, receptor czynnika wzrostu nerwów o niskim powinowactwie, receptor czynnika wzrostu nerwów, receptor czynnika wzrostu nerwów (nadrodzina TNFR, członek 16), p75 IC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
82
2480,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NGFR(4804)
General description
Receptor czynnika wzrostu nerwów o niskim powinowactwie (zwany również LNGFR lub receptorem neurotrofiny p75) jest jednym z dwóch typów receptorów dla neurotrofin, rodziny białkowych czynników wzrostu, które stymulują komórki neuronalne do przeżycia i różnicowania.
Neurotrofiny składają się z czterech białek, z których wszystkie wiążą się z LNGFR: czynnik wzrostu nerwów (NGF), czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF), neurotrofina-3 (NT-3) i neurotrofina-4 (NT-4).
Czynnik wzrostu nerwów, prototypowy czynnik wzrostu, jest białkiem wydzielanym przez docelowy neuron. NGF ma kluczowe znaczenie dla przetrwania i utrzymania neuronów współczulnych i czuciowych. NGF jest uwalniany z komórek docelowych, wiąże się i aktywuje swój receptor o wysokim powinowactwie (TrkA) i jest internalizowany do neuronu reagującego. Kompleks NGF/TrkA jest następnie transportowany z powrotem do ciała komórki. Uważa się, że ten ruch NGF z końcówki aksonu do somy jest zaangażowany w długodystansową sygnalizację neuronów.
~75 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające domenie wewnątrzkomórkowej (reszty 274-425) szczurzego receptora neurotrofiny p75.
Epitop: Domena IC
Application
Immunoprecypitacja:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji receptora neurotrofiny p75.
Immunohistochemia:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania receptora neurotrofiny p75 w skrawkach mózgu szczura. (Roux, P., 1999)
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neurochemia i neurotrofiny
Wykryj p75NTR (receptor neurotrofiny) za pomocą tego przeciwciała anty-p75NTR (receptor neurotrofiny) zatwierdzonego do stosowania w IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor neurotrofiny p75, MW ~75 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 70% buforu do przechowywania 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa.
Evaluated by western blot in RIPA lysates from PC-12 cells.
Western Blot Analysis:
0.1-0.5 µg/mL of this antibody detected p75 neurotrophin receptor in RIPA lysates from PC-12 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)