Przejdź do
07-482
Przeciwciało anty-Calmodulin Binding Protein Epitope Tag
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
E. coli
Application:
WB
Citations:
42
2370,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
E. coli
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Kalmodulina (CaM), małe 17 kDa wszechobecne białko wiążące Ca2+, działa jako wewnątrzkomórkowy receptor Ca2+ i przenosi stany przejściowe Ca2+, zwykle w odpowiedzi na czynniki wzrostu. Pośredniczy w aktywności wielu enzymów regulujących Ca2+, w tym kinaz białkowych, fosfataz, syntaz tlenku azotu i fosfodiesterazy.
Masa cząsteczkowa jest związana ze znakowanym białkiem.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (MKRRWKKNFIAVSAANRFKKISSSGAL) odpowiadający znacznikowi epitopowemu białka wiążącego kalmodulinę (CBP) znajdującemu się w kilku wektorach ekspresyjnych E. coli. Sekwencja immunizująca jest identyczna u królika, myszy i szczura.
Application
Przeciwciało Anti-Calmodulin Binding Protein Epitope Tag wykrywa poziom białka wiążącego kalmodulinę i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje rekombinowane białka zawierające znacznik epitopowy białka wiążącego kalmodulinę.
Physical form
Oczyszczone królicze IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty z transformowanych bakterii E. coli.
Routinely evaluated by Western Blot in lysates from transformed E. coli.
Western Blot Analysis:
A 1:2000-1:10000 dilution of this lot detected a recombinant protein containing the calmodulin binding protein epitope tag in lysates from transformed E. coli.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)