Przejdź do
07-520
Przeciwciało anty-eNOS/NOS III, CT
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Konstytutywna NOS, śródbłonkowa NOS, śródbłonkowa NOS, śródbłonkowa NOS, śródbłonkowa syntaza tlenku azotu, syntaza tlenku azotu 3 (komórka śródbłonka)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
15
2620,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, pig, guinea pig, rat, canine, human, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Nos3(287024)
dog ... Nos3(403784)
guinea pig ... Nos3(100135577)
human ... NOS3(4846)
mouse ... Nos3(18127)
pig ... Nos3(397557)
rat ... Nos3(24600)
General description
135 kDa
Śródbłonkowa NOS (eNOS), znana również jako syntaza tlenku azotu 3 (NOS3) lub konstytutywna NOS (cNOS), jest syntazą tlenku azotu. Generuje NO w naczyniach krwionośnych i jest zaangażowana w regulację funkcji naczyń krwionośnych. Konstytutywna NOS zależna od Ca2+ zapewnia podstawowe uwalnianie NO. eNOS jest związana z błonami plazmatycznymi otaczającymi komórki i błonami ciał Golgiego wewnątrz komórek.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 1181-1194 (C-QERQLRGAVPWAFD) ludzkiego eNOS/NOS III. Sekwencja immunizująca ma 10/11 identycznych aminokwasów u myszy, świnki morskiej, bydła, świni, szczura i psa.
Application
Przeciwciało anty-eNOS/NOS III, CT wykrywa poziom eNOS/NOS III i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami, świnkami morskimi, świniami, szczurami i psami na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje eNOS/NOS III, Mr ~135 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,014 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%. Płyn w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Kontrola
Płytki krwi, łożysko, wątroba i nerki.
Routinely evaluated by western blot in RIPA lysates from HUVEC cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected eNOS/NOS III in RIPA lysates from HUVEC cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)