Przejdź do
07-523
Przeciwciało przeciw trimetylo-histonowi H3 (Lys9)
serum, Upstate®
Synonim(y):
H3K9me3, histon H3 (tri metyl K9), histon H3, rodzina 3A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, WB, inhibition assay
Citations:
122
2540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Histon H3 jest podstawowym składnikiem nukleosomu. Nukleosomy owijają i zagęszczają DNA w chromatynę, ograniczając dostępność DNA dla maszyn komórkowych, które wymagają DNA jako matrycy. Histony odgrywają kluczową rolę w regulacji transkrypcji, naprawie DNA, replikacji DNA i stabilności chromosomów. Dostępność DNA jest regulowana poprzez złożony zestaw potranslacyjnych modyfikacji histonów, zwanych również kodem histonowym, oraz przebudowę nukleosomów.
~17 kDa
Immunogen
Epitop: Trimetyl Lys9
Syntetyczny peptyd sprzężony z BSA zawierający sekwencję ...AR[me3K]S..., w której me3K odpowiada trimetylo-lizynie 9 ludzkiego histonu H3.
Application
Analiza inhibicji peptydowej:
10 μM peptydu Histone H3 zawierającego trimetylo-lizynę 9 zniosło wykrywanie Histone H3 przez anty-trimetylo Histone H3 (Lys9) w analizie western blot ekstraktów kwasu HeLa (rysunek B, linia 4). Nieznaczną redukcję sygnału zaobserwowano przy 10 μM peptydu Histone H3 zawierającego dimetylo-lizynę 9.
Analiza kropek peptydowych:
Rozcieńczenie 1:2000 poprzedniej partii inkubowano z seryjnymi rozcieńczeniami peptydów Histone H3 zawierających różne modyfikacje naniesione na PVDF. Wykryto niewielką reaktywność krzyżową z peptydem Histone H3 zawierającym dimetylo-lizynę 9.
Beadlyte Histone Peptide Assay:
Rozcieńczenia 1:2000-1:6000 poprzedniej partii inkubowano z peptydami Histone H3 zawierającymi różne modyfikacje sprzężone z mikrosferami Luminex. Wykryto niewielką reaktywność krzyżową z peptydami histonu H3 zawierającymi dimetylo-lizynę 9 i trimetylo-lizynę 27.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało przeciw trimetylo-histonowi H3 (Lys9) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania trimetylo-histonu H3 (Lys9) znanego również jako H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9) i zostało zwalidowane w DB, PIA i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje histon H3 zawierający trimetylo-lizynę 9 i, w mniejszym stopniu, dimetylo-lizynę 9. MW ~17 kDa.
Spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
Physical form
Królicza poliklonalna surowica odpornościowa IgG w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu przed dodaniem 30% glicerolu.
Surowica pozbawiona odporności
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa.
Evaluated by western blot in acid-extracted proteins from HeLa cells.
Western Blot Analysis:
1:500-1:5000 dilution of this antibody detected methylated Histone H3 (Lys9) in acid-extracted proteins from HeLa cells. The antibody did not detect unmethylated recombinant Histone H3 (Catalog # 14-411).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)