Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
vertebrates
Application:
DB, IF, WB, multiplexing
Citations:
8
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys36)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17kDa
Immunogen
Peptyd zawierający sekwencję GVmeKKPodpowiadającą monometylo lizynie 36 ludzkiego histonu H3.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Użyj przeciwciała anty-monometylo-Histone H3 (Lys36) (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w DB, IF, WB, Mplex do wykrywania monometylo-Histone H3 (Lys36) znanego również jako H3K36me1, Histone H3 (monometylo K36).
Biochem/physiol Actions
monometylo-histon H3 (Lys36)
Physical form
0,05% azydek sodu i 30% glicerol
Antiserum
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot in chicken core histones
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?