Merck
07-585
Przeciwciało przeciwko dimetylo-histonie H3 (Arg2)
serum, Upstate®
Synonim(y):
H3R2me2, histon H3 (di metyl R2)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, chicken
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
18
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Arg2)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Pan 17kDa
Immunogen
peptyd zawierający sekwencjęAdimRT, odpowiadającą dimetyloargininie 2 ludzkiego histonu H3
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-dimetylo-histonowe H3 (Arg2) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania dimetylo-histonu H3 (Arg2) znanego również jako H3R2me2, histon H3 (di metyl R2) i zostało zatwierdzone w WB, PIA.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa gatunków
dimetyloarginina przy reszcie 2 histonu H3
Physical form
Serum
króliczej surowicy odpornościowej zawierającej 0,05% azydku sodu, przed dodaniem glicerolu do stężenia 30%
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on acid-extracted proteins from chicken erythrocyte cells (Catalog # 13-107)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)