Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
28
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H2AFZ(3015)
General description
16kDa
Immunogen
peptyd zawierający sekwencję SLIGKKGQQ, odpowiadający C-końcowi ludzkiego histonu H2A.Z
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Wykryj histon H2A.Z znany również jako histon H2AZ za pomocą przeciwciała anty-histonowego H2A.Z (królicze przeciwciało poliklonalne), którego działanie wykazano w WB.
Biochem/physiol Actions
C-terminus histonu H2A.Z
Spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami
Physical form
0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30% roztworu.
Serum
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on acid extracted proteins from HeLa cells and recombinant Histone H2A.Z (Catalog #14-597), no cross-reactivity with Histone H2A
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?