Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
56
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, chicken, monkey, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA2(2891)
General description
110 kDa
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 864-883 szczurzego GluR2
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Choroby neurodegeneracyjne
Neuroprzekaźniki i receptory
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-GluR2/3 wykrywa poziom GluR2/3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje GluR2/3.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa myszy, preparat mikrosomalny mózgu szczura, lizaty ludzkiego mózgu
Tkanka mózgowa myszy, preparat mikrosomalny mózgu szczura, lizaty ludzkiego mózgu
routinely evaluated by immunoblot on rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?