Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRDX1(5052)
General description
Peroksydoksyna-1 (UniProt: Q06830; znana również jako EC:1.11.1.15, Natural killer cell-enhancing factor A, NKEF-A, Proliferation-associated gene protein, PAG, Thioredoxin peroxidase 2, Thioredoxin-dependent peroxide reductase 2) jest kodowana przez gen PRDX1 (znany również jako PAGA, PAGB, TDPX2) (Gene ID: 5052 ) u człowieka. Peroksydoksyny należą do rodziny peroksydaz nie będących selenami. Do tej pory opisano sześć różnych izoform ssaków i wszystkie one katalizują redukcję nadtlenku wodoru, wodoronadtlenków organicznych i nadtlenoazotynu. Wszystkie peroksiredoksyny mają wspólną konserwowaną resztę Cys, która odpowiada N-końcowej Cys51 w peroksiredoksynie-1 ssaków. Peroksiredoksyny 1-4 zawierają również dodatkową konserwowaną resztę Cys w regionie C-końcowym, Cys172. Wykazano, że N-końcowa Cys51 jest utleniana przez nadtlenek wodoru, tworząc kwas cysteinowo-sulfenowy (Cys51-SOH) i reaguje z Cys172-SH drugiej podjednostki, tworząc międzycząsteczkowy disulfid, który może być redukowany tylko przez tioredoksynę, a nie przez glutation lub glutaredoksynę. Peroksiredoksyna-1 ulega konstytutywnej ekspresji w większości ludzkich komórek i jest indukowana do wyższych poziomów po stymulacji surowicą w komórkach. Jest ona zaangażowana w regulację redoks w komórce i odgrywa ważną rolę w przezwyciężaniu stresu oksydacyjnego. Peroksiredoksyna-1 eliminuje również nadtlenki generowane podczas metabolizmu leków. Jest fosforylowana na Thr90 podczas fazy M cyklu komórkowego, co prowadzi do ponad 80% redukcji jej aktywności enzymatycznej.
Zaobserwowano ~21 kDa; obliczono 22,11 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Skoniugowany z KLH peptyd linnearny odpowiadający 12 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej peroksydoksyny-1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło peroksydoksynę 1 w komórkach HeLa.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło peroksydoksynę 1 w ludzkiej nerce, ludzkim jelicie cienkim i ludzkich tkankach móżdżku.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło peroksydoksynę 1 w ludzkiej nerce, ludzkim jelicie cienkim i ludzkich tkankach móżdżku.
Anty-Peroxiredoxin 1 Antibody, Cat. 07-609-I, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko peroksydoksynie 1 i zostało przetestowane w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja z różnymi innymi gatunkami ssaków, w tym nietoperzami, psami, chomikami, szczurami i małpami rezus.
To przeciwciało poliklonalne wykrywa peroksydoksynę-1 metodą Western blot i immunocytochemii odpowiednio w komórkach DU145 i komórkach HeLa.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in DU145 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Peroxiredoxin 1 in 10 µg of DU145 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Peroxiredoxin 1 in 10 µg of DU145 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 07-609
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?