Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
48
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NR5A1(2516), SF1(7536)
General description
53 kDa
Czynnik steroidogenny-1 (SF-1) reguluje wiele genów zaangażowanych w rozwój nadnerczy i gonad oraz w biosyntezę różnych hormonów, w tym steroidów nadnerczowych i gonadalnych, hormonu anty-Mullerowskiego (AMH) i gonadotropin. SF-1 należy do podrodziny sierocych receptorów jądrowych fushi tarazu factor-1 (FTZ-F1). W dorosłym jajniku SF-1 lokalizuje się w komórkach theca/śródmiąższowych.
Immunogen
Domena wiążąca DNA mysiego SF-1, wytwarzana w E. coli jako białko fuzyjne GST i częściowo oczyszczona za pomocą chromatografii kolumnowej GST-agaroza
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-SF-1 jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania SF-1 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje SF-1.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Y1
Lizat komórek Y1
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Y1 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?