Przejdź do
07-626
Przeciwciało anty-fosfoAMPKα (Thr172)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
5′-AMP-aktywowana kinaza białkowa, łańcuch katalityczny alfa-1, AMP-aktywowana kinaza alfa 1 podjednostka, AMP-aktywowana kinaza białkowa, katalityczna, alfa-1, AMPK alfa 1, AMPK alfa-1 łańcuch, kinaza białkowa, AMP-aktywowana, alfa 1 podjednostka katalityczna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine, rat, chicken, mouse, horse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr172)
Gene Information
human ... PRKAA1(5562)
mouse ... Prkaa1(105787)
General description
62 kDa
Kinaza białkowa aktywowana przez AMP (AMPK) jest kinazą metaboliczną i wyczuwającą stres, która reguluje homeostazę i jest kluczowym celem w leczeniu cukrzycy typu 2 i otyłości. AMPK istnieje jako heterotrimeryczny kompleks składający się z katalitycznych podjednostek alfa (62 kDa) oraz niekatalitycznych podjednostek beta i gamma. Podjednostka alfa ma co najmniej dwie izoformy (alfa 1 i alfa 2), które różnią się lokalizacją subkomórkową i zależnością od AMP. AMPK jest fosforylowany przez wcześniejsze kinazy, kinazę AMPK (AMPKK) i LKB1, co powoduje jego aktywację. Aktywna AMPK reguluje metabolizm poprzez fosforylację enzymów ograniczających szybkość w szlakach metabolicznych i kontrolowanie ekspresji genów. Fosforylacja treoniny 172 w pętli aktywacyjnej podjednostki alfa jest kluczowym czynnikiem determinującym aktywność AMPK.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom otaczającym fosforylowaną Thr172 ludzkiej kinazy białkowej alfa 2 aktywowanej AMP (AMPKα2). Miejsce immunogenne jest konserwowane w AMPKα1, izoformie 1 (Thr174), AMPKα1, izoformie 2 (Thr189) i AMPKα2 (Thr172). Numer katalogowy NM_006251. Sekwencja immunizująca jest identyczna u szczura.
Application
Analiza Western Blot (SNAP ID):
Anti-phospho-AMPKα (Thr172) Antibody jest przeciwciałem przeciwko fosfo-AMPKα (Thr172) do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Metabolizm
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje AMPKα.
Physical form
Oczyszczona królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293
Evaluated by Western Blot in serum starved and serum starved, Lambda dephosphorylated HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected AMPKα in serum starved and serum starved, Lambda dephosphorylated HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)