Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
87
2530,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H2AC21(317772)
General description
Histon H2AX (UniProt: P16104; znany również jako H2a/x, Histone H2A.X) jest kodowany przez gen H2AFX (znany również jako H2AX) (Gene ID: 3014) u człowieka. Histony są wysoce konserwatywnymi podstawowymi białkami jądrowymi, które są odpowiedzialne za strukturę nukleosomową chromatyny u eukariontów. Odgrywają one kluczową rolę w regulacji transkrypcji, naprawie DNA, replikacji DNA i stabilności chromosomów. Dostępność DNA jest regulowana poprzez złożony zestaw potranslacyjnych modyfikacji histonów, zwanych również kodem histonowym, oraz przebudowę nukleosomów. Dwie cząsteczki każdego z czterech podstawowych histonów (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami, co ogranicza dostępność DNA dla maszyn komórkowych, które wymagają DNA jako szablonu. Histon H2A.X jest wariantem należącym do rodziny histonów H2A, który odróżnia się od innych histonów H2A unikalną sekwencją karboksy-końcową. Ten C-końcowy ogon ulega fosforylacji po pęknięciu dwuniciowego DNA w wyniku napromieniowania lub apoptozy. Ta unikalna sekwencja jest wysoce konserwowana w całej ewolucji eukariotycznej i jest szybko fosforylowana przez ATM lub ATR w odpowiedzi na dwuniciowe pęknięcia DNA. Fosforylacja H2A.X jest ważna w tworzeniu stabilnego kompleksu naprawczego w miejscu uszkodzenia DNA.
~15 kDa; 15,15 kDa obliczone.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (CSATVGPKAPSGGKKA) odpowiadający aminokwasom 121-135 ludzkiego histonu H2A.X, z N-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji. Sekwencja immunizująca ma 13/15 identycznych aminokwasów u myszy.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H2A.X w skrawkach ludzkiej trzustki i ludzkiej tkanki okrężnicy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło histon H2A.X w rekombinowanym białku H2A i H2A.X.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło histon H2A.X w rekombinowanym białku H2A i H2A.X.
Anti-Histone H2A.X Antibody, Cat. 07-627, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko histonowi H2A.X i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa histon H2AX w ludzkich komórkach. Celuje w epitop z 15 aminokwasami od regionu C-końcowego.
Physical form
Królicza surowica odpornościowa zawierająca 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu. Płyn w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-histonowe H2A.X
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?