Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse
Application:
IP, WB
Citations:
125
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
General description
NR2 lub receptor glutaminianu, jonotropowy, N-metylo-D-asparaginian 2 (NMDA2; NMDAR2) wraz z podjednostką NR1 tworzy heterodimer, który tworzy receptor NMDA. Dzięki alternatywnemu splicingowi istnieją różne izoformy NR2 sklasyfikowane jako NR2A do D. Receptor NMDA (NMDAR) jest scharakteryzowany jako receptor jonotropowy dla glutaminianu. Jak sama nazwa wskazuje, NMDA (N-metylo-D-asparaginian) jest agonistą receptora. Cechą charakterystyczną receptora NMDA jest to, że jest on zarówno bramkowany ligandem, jak i zależny od napięcia w oparciu o jego wrażliwość na magnez. Podjednostka NR1 wiąże glicynę, podczas gdy podjednostka NR2 wiąże glutaminę w celu aktywacji. Aktywowane receptory NMDA powodują otwarcie kanału jonowego, który jest nieselektywny dla kationów. Rezultatem jest przepływ Na+ i niewielkich ilości jonów Ca2+ do komórki i K+ z komórki. Przepływ wapnia przez NMDAR jest związany z plastycznością synaptyczną, mechanizmem uczenia się i pamięci w komórce.
~170 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane 6His odpowiadające aminokwasom 1265-1464 mysiego receptora NMDA 2A (NR2A).
Application
Immunoprecypitacja:
4 µg poprzedniej partii poddano immunoprecypitacji NR2A z błon hipokampa mózgu szczura i preparatów mikrosomalnych mózgu szczura.
4 µg poprzedniej partii poddano immunoprecypitacji NR2A z błon hipokampa mózgu szczura i preparatów mikrosomalnych mózgu szczura.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Neuroprzekaźniki i receptory
Wykrywaj NR2A za pomocą tego przeciwciała anty-NR2A zatwierdzonego do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje NR2A, MW ~170 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 70% buforu do przechowywania 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa.
Tkanka mózgowa.
Evaluated by western blot in rat brain microsomal preparations (Catalog # 12-144).
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this antibody detected NR2A in rat brain microsomal preparations (Catalog # 12-144).
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this antibody detected NR2A in rat brain microsomal preparations (Catalog # 12-144).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?