Przejdź do
07-633
Przeciwciało anty-HNF3β/FOXA2
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-CTCF3B, Anty-HNF-3-beta, Anty-HNF3B
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Species reactivity:
mouse, human, rat
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Application:
IHC, WB
Citations:
77
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXA2(3170)
mouse ... Foxa2(15376)
rat ... Foxa2(25099)
General description
50 kDa
Gen ten koduje członka klasy białek wiążących DNA typu forkhead. Te czynniki jądrowe hepatocytów są aktywatorami transkrypcji dla transkryptów specyficznych dla wątroby, takich jak albumina i transtyretyna, a także oddziałują z chromatyną. Podobni członkowie rodziny u myszy odgrywają rolę w regulacji metabolizmu oraz w różnicowaniu trzustki i wątroby. Gen ten został powiązany ze sporadycznymi przypadkami cukrzycy młodzieńczej o początku w wieku dojrzałym. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 7-86 szczurzego czynnika jądrowego hepatocytów-3 beta / forkhead box A2 (HNF3β/FOXA2)
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj HNF3β/FOXA2 za pomocą przeciwciała anty-HNF3β/FOXA2 (królicze przeciwciało poliklonalne), które działa w IHC i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje HNF3β/FOXA2.
Physical form
Oczyszczone białko A
Białko A Oczyszczone królicze IgG w roztworze 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,135 M NaCl i 0,035% azydku sodu jako środka konserwującego.
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty jądrowe MLE 12, lizat wątroby ludzkiej
Routinely evaluated by immunoblot with nuclear extracts from MLE 12 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)