Przejdź do
07-674
Przeciwciało anty-Na+K+ ATPaza α-2
serum, Upstate®
Synonim(y):
Anti-Anti-DEE98, Anty-FARIMPD, Anty-FHM2, Anty-MHP2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
73
2240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATP1A2(477)
General description
Pan 105kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (CKAGQENISVSKRDT) odpowiadający aminokwasom 432-445 ludzkiej Na+K+ ATPazy α-2, z N-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji.
Application
Anti-Na+K+ ATPase α-2 Antibody jest przeciwciałem przeciwko Na+K+ ATPase α-2 do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Kanały jonowe i transportery
Biochem/physiol Actions
Na+/K+ ATPaza α-2
Przewidywana reakcja krzyżowa z człowiekiem, myszą, psem i małpą na podstawie homologii sekwencji.
Physical form
Antiserum
Preparation Note
Stabilność przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot with rat brain microsomal preparation (catalog# 12-144)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)