Przejdź do
07-758
Przeciwciało anty-fosfo-Flt-1 (Tyr1213)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego 1 (VEGFR-1), receptor czynnika przepuszczalności naczyń, kinaza tyrozynowo-białkowa FRT, Fms-podobna kinaza tyrozynowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
bovine, human, goat, sheep, rat, mouse
Application:
WB
Citations:
18
1890,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
bovine, human, goat, sheep, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1213)
Gene Information
bovine ... Flt1(503620)
human ... FLT1(2321)
mouse ... Flt1(14254)
rat ... Flt1(54251)
General description
~180 kDa (66 kDa dla fragmentu testowanego w QC)
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję (...VR[pY]VN...), w której [pY] odpowiada fosfo-tyrozynie w reszcie 1213 ludzkiego Flt-1. Sekwencja immunizująca jest identyczna u marmozety, ma 14/15 identycznych aminokwasów u szczura, kozy, owcy, krowy i małpy rezus oraz 13/15 identycznych aminokwasów u myszy.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Przeciwciało anty-fosfo-Flt-1 (Tyr1213) wykrywa poziom fosfo-Flt-1 (Tyr1213) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosfo-Flt-1 (Tyr1213).
Physical form
Oczyszczone immunologicznie królicze IgG w 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na wydajność produktu.
Analysis Note
Kontrola
Rekombinowany Flt-1 (nr katalogowy 14-562) fosforylowany przez ATP
Routinely evaluated by immunoblot on recombinant Flt-1 (Catalog # 14-562) phosphorylated upon incubation with ATP
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)