Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
ELISA, WB
Citations:
8
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr245)
Gene Information
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
General description
145 kDa (210 kDa dla BCR-Abl)
Immunogen
Peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki c-Abl Tyr245.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Ogólna modyfikacja posttranslacyjna
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Ogólna modyfikacja posttranslacyjna
Przeciwciało anty-fosfo-Abl (Tyr245) jest przeciwciałem przeciwko fosfo-Abl (Tyr245) do stosowania w testach ELISA i WB.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Rozpoznaje zarówno Abl, jak i BCR-Abl, gdy jest fosforylowany na resztach tyrozyny odpowiadających Tyr245 w Abl.
Physical form
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?