Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
11
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, rabbit
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer657/pTyr658)
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
General description
82 kDa
Immunogen
Peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzką fosfo-PKCα (Ser657/Tyr658).
Application
Kategoria badawcza
Metabolizm
Metabolizm
Podkategoria badawcza
Enzymy i biochemia
Enzymy i biochemia
Przeciwciało anty-fosfo-PKCα (Ser657/Tyr658) wykrywa poziom fosfo-PKCα (Ser657/Tyr658) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosfo-PKCα (Ser657/Tyr658). Sekwencja ta jest podobna do PKCβI (Ser661/Tyr662) i PKCγ (Thr674/Tyr675).
Physical form
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?