Przejdź do
07-810
Przeciwciało anty-fosfo-Met (Tyr1230/Tyr1234/Tyr1235)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
c-Met, cmet, HGFR, RCCP2, protoonkogen met (receptor czynnika wzrostu hepatocytów)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
13
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1230/pTyr1234/pTyr1235)
Gene Information
human ... MET(4233)
mouse ... Met(17295)
rat ... Met(24553)
General description
155 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki, mysi i szczurzy fosfo-c-Met (Tyr1230/Tyr1234/Tyr1235)
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 1:1000 tej partii wykryło fosfo-Met (Tyr1230/Tyr1234/Tyr1235) w lizacie RIPA komórek 293T poddanych działaniu HGF.
Przeciwciało anty-fosfo-Met (Tyr1230/Tyr1234/Tyr1235) jest przeciwciałem przeciwko fosfo-Met (Tyr1230/Tyr1234/Tyr1235) do stosowania w IC, IF i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Met fosforylowaną zarówno na Tyr1234/Tyr1235, jak i Tyr1230/Tyr1234/Tyr1235.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)