Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, IF, IHC, WB
Citations:
12
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr845)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
185 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki, mysi i szczurzy fosfo-EGFR (Tyr845)
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 1:1000 tej partii wykryło fosfo-EGFR (Tyr845) w lizatach RIPA z komórek A431 stymulowanych EGF.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Czynniki wzrostu i receptory
To przeciwciało anty-fosfo-EGFR (Tyr845) jest zatwierdzone do stosowania w IC, IF, IH, WB do wykrywania fosfo-EGFR (Tyr845).
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami na podstawie homologii sekwencji (100%), ale nie została przetestowana.
Rozpoznaje fosfo-EGFR (Tyr845).
Physical form
Królicze poliklonalne IgG oczyszczone metodą powinowactwa w 50% buforze do przechowywania (PBS (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3 zawierający 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteaz) i 0,05% azydku sodu) i 50% glicerolu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Komórki A431 stymulowane EGF
Komórki A431 stymulowane EGF
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?