Przejdź do
07-833
Przeciwciało anty-fosfo-Gab1 (Tyr627)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
GAB1, białko wiążące związane z GRB2 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
WB
Citations:
8
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr627)
Gene Information
mouse ... Gab1(14388)
General description
115 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki i mysi fosfo-Gab1 (Tyr627)
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenia 1:1000 tej partii wykryły fosfo-Gab1 (Tyr627) w lizacie RIPA komórek NIH3T3 poddanych działaniu PDGF.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
To przeciwciało anty-fosfo-Gab1 (Tyr627) jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-Gab1 (Tyr627).
Biochem/physiol Actions
Gab1 fosforylowany na reszcie tyrozynowej 627.
Przewiduje się, że może reagować krzyżowo z człowiekiem na podstawie 100% homologii sekwencji, ale nie został przetestowany.
Physical form
100 μl króliczej poliklonalnej IgG oczyszczonej metodą powinowactwa w 50% buforze do przechowywania (PBS (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3 zawierający 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteaz) i 0,05% azydku sodu) i 50% glicerolu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)