Przejdź do zawartości
07-841
Przeciwciało anty-fosfoIR/IGF1R (Tyr1158/Tyr1162/Tyr1163)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
CD220, receptor insuliny / CD221, receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1158/pTyr1162/pTyr1163)
Gene Information
human ... INSR(3643)
General description
155 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzką, mysią i szczurzą fosfo-Insulin Receptor (IR) Tyrosine 1158, 1162 i 1163 oraz Insulin-like Growth Factor 1 Receptor (IGF1R) Tyr 1131, 1135 i 1136.
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenia 1:1000 tej partii wykryły fosfo-IR (Tyr1158/Tyr1162/Tyr1163) w lizacie RIPA nietraktowanych i traktowanych insuliną komórek CHO transfekowanych IR.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Przeciwciało anty-fosfoIR/IGF1R (Tyr1158/Tyr1162/Tyr1163) wykrywa poziom fosfoIR/IGF1R (Tyr1158/Tyr1162/Tyr1163) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Ludzki i mysi fosfo-receptor insuliny (IR) Tyrozyna 1158/1162/1163 i receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF1R) Tyr 1131/1135/1136. Reaktywność szczura jest oczekiwana na podstawie 100% homologii sekwencji.
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie 100% homologii sekwencji, ale nie została przetestowana.
Physical form
100 μl króliczej poliklonalnej IgG oczyszczonej metodą powinowactwa w 50% buforze do przechowywania (PBS (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3 zawierający 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteaz) i 0,05% azydku sodu) i 50% glicerolu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)