Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
9
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr507/pThr508)
Gene Information
human ... LIMK1(3984)
General description
72 kDa (LIMK1) i 65 kDa (LIMK2)
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki, mysi, szczurzy i kurzy fosfo-LIMK1/2 (Tyr507/Thr508)
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 1:1000 tej partii wykryło fosforylowaną LIMK 1/2 (Tyr507/Thr508) w lizatach RIPA komórek Jurkat traktowanych SDF-1α.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Wykrywaj fosfo-LIMK 1/2 (Tyr507/Thr508) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-LIMK 1/2 (Tyr507/Thr508) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że reaguje krzyżowo z myszami, szczurami i żabami (100% homologii) na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje fosforylowane LIMK1/2 (Tyr507/Thr508).
Physical form
100 μl króliczej poliklonalnej IgG oczyszczonej metodą powinowactwa w 50% buforze do przechowywania (PBS (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3 zawierający 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteaz) i 0,05% azydku sodu) i 50% glicerolu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?