Przejdź do
07-877
Przeciwciało anty-fosfo-PKCη (Thr655)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
PRKCH, PKCeta, PKCh, kinaza białkowa C, eta, KPCL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
2
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr655)
Gene Information
human ... PRKCH(5583)
General description
~80 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzką, mysią i szczurzą fosfo-PKCη (Thr655).
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 0,50 μg/mL tej partii wykryło fosfo-PKCη (Thr655) w lizacie RIPA komórek Jurkat traktowanych PMA.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
To przeciwciało anty-fosfo-PKCη (Thr655) zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-PKCη (Thr655).
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że reaguje krzyżowo z myszami i szczurami (100% homologii) na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje fosforylowaną PKCη (Thr655). Nie oczekuje się reakcji krzyżowej z innymi izoformami PKC
Physical form
100 μl oczyszczonej przez powinowactwo króliczej poliklonalnej IgG w 50% buforze do przechowywania (PBS (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3, zawierającym 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteaz) i 0,05% azydku sodu).
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -80°C od daty wysyłki. Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -80°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14497MSAB1401308K4143
description
Upstate®, from rabbit
description
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKC eta. For use in Kinase Assays.
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
clone
polyclonal
clone
-
clone
polyclonal
clone
-
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
species reactivity
-
biological source
rabbit
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
Gene Information
human ... PRKCH(5583)
Gene Information
human ... PRKCH(5583)
Gene Information
human ... PRKCH(5583)
Gene Information
human ... PRKCH(5583)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)