Przejdź do
07-892
Przeciwciało anty-fosfo-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
PTK2B, kinaza tyrozynowa bogata w prolinę 2, kinaza adhezji ogniskowej 2, FADK2, kinaza adhezji komórkowej beta, RAFTK, kinaza tyrozynowa zależna od wapnia, CADTK
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
ICC, WB
Citations:
3
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr402)
Gene Information
human ... PTK2B(2185)
General description
115 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki i szczurzy fosfo-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402).
Application
Analiza immunoblot: rozcieńczenia 1:1000 tej partii wykryły fosfo-Pyk2 (Tyr402) w lizacie RIPA komórek CEF transfekowanych Pyk2.
To przeciwciało anty-fosfo-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402) jest zatwierdzone do stosowania w WB, IC do wykrywania fosfo-Pyk2/CAKβ/FAK2 (Tyr402).
Biochem/physiol Actions
Pyk2 fosforylowany na resztach tyrozynowych 402
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)