Przejdź do
07-937
Przeciwciało anty-HDAC7
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
deacetylaza histonowa 7, deacetylaza histonowa 7A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HDAC7(51564)
General description
100 kDa
Deacetylazy histonowe (HDAC) to enzymy, które regulują transkrypcję poprzez selektywną deacetylację grup eta-aminowych lizyn zlokalizowanych w pobliżu aminowych końców głównych białek histonowych. Zidentyfikowano ośmiu członków rodziny HDAC, podzielonych na dwie klasy. Klasa I obejmuje HDAC-1, 2, 3 i 8, podczas gdy klasa II obejmuje HDAC-4, 5, 6 i 7. Ludzka HDAC7 składa się z 912 reszt aminokwasowych. Chociaż HDAC7 jest zlokalizowana głównie w jądrze komórkowym, znajduje się również w cytoplazmie, co sugeruje transport nukleo-cytoplazmatyczny. Aktywność deacetylazy histonów HDAC7 mapuje się do domeny C-końcowej i zależy od interakcji z HDAC klasy I w jądrze. Jest aktywnym składnikiem różnych kompleksów korepresorów transkrypcji, które mogą być rekrutowane do określonych regionów promotora poprzez interakcje z czynnikami transkrypcyjnymi. HDAC7 katalizuje usuwanie grup acetylowych z acetylo-lizyn histonów, co skutkuje ściślejszą interakcją DNA-histon. To zagęszczenie chromatyny prowadzi do represji transkrypcji DNA w tym regionie.
Immunogen
Epitop: a.a.164-182
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 164-182 ludzkiego HDAC7 [(C)KPKKSLERRKNPLLRKESA].
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-HDAC7 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania HDAC7 znanego również jako deacetylaza histonowa 7, deacetylaza histonowa 7A.
Western Blotting:
Wykazano, że poprzednia partia tego przeciwciała rozpoznaje rekombinowany HDAC7, ale nie rekombinowany HDAC1, HDAC4 lub HDAC8.
Western Blotting:
Wykazano, że poprzednia partia tego przeciwciała rozpoznaje endogenną HDAC7 w komórkach HEK293T.
Biochem/physiol Actions
Nie testowano z innymi gatunkami.
To przeciwciało rozpoznaje ludzką HDAC7. Nie reaguje krzyżowo z HDAC1, HDAC4 lub HDAC8.
Physical form
Oczyszczony poliklonalny królik w buforze zawierającym 20 mM PBS i 0,1% azydku sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Rekombinowane białko HDAC7 (nr kat. 14-832).
Routinely evaluated by Western blotting using recombinant HDAC7 protein.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)