Przejdź do
07-947
Symetryczne przeciwciało przeciw dimetylo-histonowi H4 (Arg3)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
histon 4, H4, histon H4, klaster histonów 4, H4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2310,00 zł
1963,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
DB, ICC, WB
Citations:
2
1963,50 zł
Cena katalogowa2310,00 złZaoszczędź 15%
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Arg3)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
General description
Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Cztery podstawowe histony, H2A, H2B, H3 i H4, łączą się w oktamer (po 2 cząsteczki każdego z nich). Histony są modyfikowane potranslacyjnie przez działanie enzymów zarówno w jądrze, jak i cytoplazmie. Modyfikacje te, które obejmują acetylację, fosforylację, metylację i ubikwitynację, występują głównie na N-końcowych i C-końcowych ogonach, które rozciągają się poza cząsteczkę rdzenia nukleosomu. Modyfikacje argininowe białek histonowych są pośredniczone przez dwie klasy metylotransferaz argininowych (PRMT), klasę I i II. PRMT klasy I umieszczają dwie grupy metylowe na jednym atomie azotu grupy guanidynowej argininy, co skutkuje asymetryczną modyfikacją. Natomiast PRMT klasy II umieszczają dwie grupy metylowe na dwóch atomach azotu grupy guanidynowej, tworząc symetryczną dimetylację. Chociaż istnieją wyjątki, asymetryczne modyfikacje są zwykle związane z aktywacją transkrypcji, podczas gdy symetryczne modyfikacje są najczęściej związane z represją transkrypcji.
~13 kDa. W niektórych lizatach zaobserwowano pasmo reagujące krzyżowo przy ~58 kDa.
Immunogen
Epitop: Symetrycznie dimetylowany Arg3
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu histonowi H4, gdy jest symetrycznie dimetylowany w Arg3.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło histon H4 w komórkach HeLa i A431.
Analiza Peptide Dot Blot: 0,5 µg/ml tego przeciwciała wykryło peptydy dimetyloarg3 (symetryczne) histonu H4, ale nie wykryło peptydu dimetyloarg3 (asymetrycznego) histonu H4, innych zmodyfikowanych peptydów ani niemetylowanych peptydów histonu H4.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-dimetylo-histonowe H4 (Arg3) symetryczne (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzone w WB, ICC, DB do wykrywania dimetylo-histonu H4 (Arg3) symetrycznego znanego również jako histon H4, klaster histonowy 4 H4.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa gatunków w oparciu o podobieństwo sekwencji.
To przeciwciało rozpoznaje histon H4 symetrycznie dimetylowany w Arg3.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa acid extract.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Histone H4 on 10 µg of HeLa acid extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)