Przejdź do
08-115
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 2-5 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D gel formation
Synonim(y):
Kolagen typu I z ogona szczura, Kolagen z ogona szczura
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
rat
Form:
liquid, solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D proliferation assays.)
Concentration:
100 mg
1730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kolagen typu I, ogon szczura, 100 mg, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
rat
Quality Segment
form
liquid, solution
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
100 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D proliferation assays.)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... COL1A1(29393)
General description
U ludzi kolagen typu I jest najobficiej i najszerzej występującym kolagenem. Ten heterotrimer zawiera dwa łańcuchy alfa 1 (I) i jeden łańcuch alfa 2 (I). Kolagen typu I α 1 (COL1A1), główny składnik kolagenu typu I, koduje łańcuchy pro-α 1 kolagenu typu I. Ma powtarzające się motywy tri-peptydowe Gly-Xaa-Yaa. Białko łańcucha alfa-1 (I) kolagenu jest członkiem nadrodziny kompleksów kolagenowych. COL1A1 ma domenę czynnika von Willebranda typu C (vWFC), powtórzenie potrójnej helisy kolagenu i fibrylarną domenę C-końcową kolagenu (COLF).
Application
Użyto kolagenu typu I z ogona szczura:
  • do testów proliferacji kolagenu 3D
  • do testów proliferacji atelokolagenu
  • w badaniu porównawczym do wytwarzania mikrokapsułek do templatowania na mezoporowatych rdzeniach czystych kryształów węglanu wapnia vaterite (CaCO3) w celu oceny zależności struktura-właściwości
  • w powlekaniu szkiełek nakrywkowych w celu wyhodowania linii ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego mózgu (hCMEC/D3) do tworzenia kokultury komórkowej i modelu urazu wywołanego próbką krwiaka przewlekłego podtwardówkowego (CSDH) pacjenta
Biochem/physiol Actions
Kolagen typu I α 1 (COL1A1) odgrywa kluczową rolę w chemiooporności i może działać jako cel terapeutyczny. Jest on zaangażowany w raka jajnika opornego na karboplatynę (OV). COL1A1 służy jako onkogen w rozwoju raka jelita grubego (CRC). Dominujące dziedziczne mutacje genu COL1A1 powodują zaburzenia tkanki łącznej, takie jak osteogenesis imperfecta (OI).
Physical form
0,02 N kwas octowy, pH 3,67
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C
Analysis Note
Routinely evaluated by testing for uniform gelation and for attachment of and spreading of PC-12 rat cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kolagen typu I, ogon szczura
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Does this product has traceble amount of GAGs ?
    1 answer
  2. Does this product require pH neutralization by addition of acid or base for gelation?
    1 answer
    1. The gelation process for this product does not require pH neutralization by the addition of acid or base. The procedure involves pipetting undiluted collagen into culture dishes, exposing them to ammonia vapor, and rinsing with sterile distilled water multiple times to remove ammonia. The final rinse is replaced with a sterile medium or balanced salt solution with serum, and the dishes are stored at 4°C until use.
      Helpful?
  3. Hi team: I hope this finds you well. May I know the concentration of collagen type I , rat tail 08-115? Much appreciated. Kind regards, Ovi
    1 answer
    1. The concentration is provided in lot specific Certificates of Analysis, typically within the range of 3 to 5 mg/ml.
      Helpful?
  4. Accidentally, I opened the collagen out of the flow chamber. Should I filter it or autoclave it to ensure the sterile conditions?
    1 answer
    1. Collagen solutions may be sterilized by dialysis in a 0.25% acetic acid and 0.5% chloroform solution.
      Avoid sterilizing the collagen solution by membrane filtration, as substantial protein loss may occur by this method. The coating of tissue culture plastic dishes may be performed by air-drying. Dried coated dishes may then be sterilized by exposure to UV light in a sterile culture hood or by rinsing with 70% ethanol.
      Helpful?
  5. Hi, what is the concentration of the collagen?
    1 answer
    1. The concentration of this product will be listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to access a Certificate:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/Collagen-Type-I-rat-tail,MM_NF-08-115#anchor_COA
      Helpful?
  6. Once diluted in 0.02N acetic acid, does the collagen solution require sterilisation for use in cell culture? If so, which method is the most effective: UV, autoclave or 0.22uM sterile filter (should this be PES or PVDF)?
    1 answer
    1. This product is supplied as a sterile solution in 0.02 N Acetic acid. The package size is 100 mg, however, the concentration is variable and reported on the lot-specific Certificate of Analysis. The typical range is 4 - 5 mg/mL. Dilutions can be made with sterile PBS. Further sterilization is not required. If necessary, coated slides and coverslips can be sterilized by UV.