Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
5
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EHMT1(79813)
General description
160 kda
Białko podobne do G9a 1 (GLP1), znane również jako euchromatyczna N-metylotransferaza lizyny histonowej 1 (EMHT1), jest metylotransferazą histonową, która metyluje Lys9 histonu H3. Metylacja H3Lys9 jest markerem epigenetycznej represji transkrypcji. EMHT1/GLP1 jest ukierunkowana na histon H3 przez różne białka wiążące DNA, takie jak E2F6, MGA, MAX i/lub DP1. Podczas fazy G0 przyczynia się do wyciszania genów reagujących na Myc i E2F, co sugeruje rolę w przejściu G0/G1 w cyklu komórkowym. EMHT1/GLP1 jest fosforylowany po uszkodzeniu DNA, prawdopodobnie przez ATM lub ATR. Wady EHMT1 powodują poważne upośledzenie umysłowe, hipotonię i napady padaczkowe.
Immunogen
Epitop: a.a. 40-59
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (KHTQDSARVNPQDGTNTLTR(C) odpowiadający a.a. 40-59 ludzkiego EMHT1/GLP1.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Histony
Biologia chromatyny
Histony
Użyj przeciwciała anty-EHMT1/GLP1 (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w WB do wykrywania EHMT1/GLP1 znanego również jako H3-K9-HMTaza 5, metylotransferaza 5 histonu H3-K9.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje EMHT1/GLP1
Physical form
Oczyszczone immunologicznie królicze IgG w PBS zawierającym 0,1% azydku sodu, 30% glicerolu
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?