Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, inhibition assay
Citations:
15
Produkt 09-142 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
dot blot: suitable, inhibition assay: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr284)
Gene Information
human ... TNK2(10188)
General description
Aktywowana kinaza CDC42 1 (UniProt: Q07912; znana również jako ACK-1, niereceptorowa kinaza tyrozynowa 2) jest kodowana przez gen TNK2 (znany również jako ACK1) (identyfikator genu: 10188) u człowieka. ACK-1 jest niereceptorową kinazą tyrozynowo-białkową, która bierze udział w rozprzestrzenianiu się i migracji komórek, przeżyciu komórek, wzroście komórek i proliferacji. Przekazuje sygnały zewnątrzkomórkowe do efektorów cytozolowych i jądrowych. Wiadomo, że fosforyluje AKT1 (na tyrozynie 176), receptor androgenowy (AR; na tyrozynie 267) i WWOX (na tyrozynie 287). Stwierdzono również, że fosforyluje MCF2, zwiększając w ten sposób jego aktywność jako czynnika wymiany nukleotydów guaninowych (GEF) w kierunku białek z rodziny Rho. Jest również zaangażowany w transport i endocytozę za pośrednictwem klatryny poprzez wiązanie z receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) i klatryną. Wiąże się zarówno z poli-, jak i mono-ubikwityną i reguluje indukowaną ligandem degradację EGFR, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji EGFR na błonie granicznej wczesnych endosomów. Jego domena kinazy białkowej jest zlokalizowana w aminokwasach 126-385, a domena SH3 w aminokwasach 388-448. Zawiera również domenę podobną do SAM, która jest niezbędna do ubikwitynacji za pośrednictwem NEDD4 i promuje jej lokalizację w błonie i dimeryzację, aby umożliwić autofosforylację. Ulega fosforylacji na tyrozynie 284, a forma fosforylowana wykazuje znaczny wzrost ekspresji w raku prostaty, raku piersi w stadiach progresywnych. (Ref.: Mahajan, K., et al. (2010). PLoS One. 5(3); e9646; Prieto-Echagüe, V., et al. (2010). BMC Biochem. 22; 42; van der Horst, E., et al. (2005). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 102(44); 15901-15906).
Zaobserwowano ~160 kDa; obliczono 114,57 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 9 aminokwasom otaczającym ludzki fosfo ACK1 (Y284).
Application
Anty-fosfo-ACK1 (Tyr284), nr kat. Nr kat. 09-142, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa ACK1 fosforylowane na tyrozynie 284 i jest testowane do stosowania w testach Dot Blot, Peptide Inhibition Assay i Western Blotting.
Testy kontroli jakości
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek A431. Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło fosfo-ACK1 (Tyr284) w lizacie komórek A431.
Testowane aplikacjeDotBlot Analysis: Przeciwciało anty-fosfo-ACK1 (Tyr284) 09-142 wykryło peptyd fosfo-ACK1 (Tyr284), ale nie niezmodyfikowany peptyd ACK1.Peptide Inhibition Assay: Wykrywanie pasma docelowego w lizacie z komórek A431 zostało uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii fosfopeptydem immunogenu, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Testy kontroli jakości
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek A431. Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło fosfo-ACK1 (Tyr284) w lizacie komórek A431.
Testowane aplikacjeDotBlot Analysis: Przeciwciało anty-fosfo-ACK1 (Tyr284) 09-142 wykryło peptyd fosfo-ACK1 (Tyr284), ale nie niezmodyfikowany peptyd ACK1.Peptide Inhibition Assay: Wykrywanie pasma docelowego w lizacie z komórek A431 zostało uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii fosfopeptydem immunogenu, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa aktywowaną kinazę CDC42 1 (ACK1) fosforylowaną na tyrozynie 284.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,014 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,175 M NaCl z 0,07% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?