Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACVR1C(130399)
mouse ... Acvr1C(269275)
rat ... Acvr1C(245921)
General description
55 kDa
ALK7 (ACVR1C receptor aktywiny A, typ IC; ACVRLK4) jest przezbłonową kinazą serynową receptora typu IC dla aktywiny lub ligandów podobnych do aktywiny. Aktywiny są czynnikami dimerycznymi, które należą do nadrodziny białek sygnalizacyjnych TGF. Aktywiny sygnalizują poprzez kompleks hetrodimeryczny, który zawiera dwa receptory typu I (I i IB) i dwa receptory typu II (II i IIB). Receptory typu I (tj. ALK7) zawierają domenę kinazy Ser/Thr w domenie cytoplazmatycznej, która jest niezbędna do sygnalizacji, podczas gdy receptory typu II są niezbędne do wiązania ligandu (Harrison, 2004 & Gray, 2000). Aktywacja receptora obejmuje wiązanie ligandu z receptorem typu II, o którym wiadomo, że wiąże się z wieloma ligandami. Prowadzi to do rekrutacji ALK7 i utworzenia stabilnego heterodimeru, co skutkuje fosforylacją i aktywacją ALK7.
Immunogen
Syntetyczny peptyd zaprojektowany przeciwko N-końcowemu regionowi ludzkiego ALK7
Application
Anti-ALK7 Antibody to przeciwciało przeciwko ALK7 do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Cytokiny i receptory cytokin
Sygnalizacja rozwojowa
Czynniki i receptory wzrostu
Cytokiny i receptory cytokin
Sygnalizacja rozwojowa
Czynniki i receptory wzrostu
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ALK7
Physical form
Królicze poliklonalne IgG oczyszczone metodą powinowactwa w buforze do przechowywania zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczanie przez powinowactwo przy użyciu immunogenu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Routinely evaluated by western blot on either human or rat brain lysate
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?