Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
14
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer2448)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
General description
mTOR (Mammalian Target of Rapamycin, aka FRAP, RAPT lub RAFT) to duża kinaza białkowa Ser/Thr o masie 289 kDa, która reguluje progresję cyklu komórkowego, wzrost komórek, syntezę białek, biogenezę rybosomów i autofagię. mTOR jest ewolucyjnie konserwowanym członkiem rodziny kinaz związanych z kinazą fosfoinozytolu (PIKK), której aktywność jest regulowana przez fosforylację na Ser2448 przez Akt w odpowiedzi na insulinę lub aktywność mięśni. Co ciekawe, mTOR jest centralnym składnikiem dwóch multimerycznych kompleksów kinazowych składających się z mTOR i wielu innych białek wiążących mTOR. Te dwa multimeryczne kompleksy białkowe oznaczono jako mTORC1 i mTORC2. mTORC1 (mTOR Complex 1) składa się co najmniej z mTOR, Raptor i GβL (mLST8). mTORC1 odgrywa kluczową rolę w sygnalizacji insulinowej, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania homeostazy metabolicznej. Kompleks jest aktywowany głównie poprzez szlak PI3 Kinase/Akt. Po stymulacji insuliną Akt aktywuje mTORC1 poprzez fosforylację i hamowanie TSC (i prawdopodobnie innych jeszcze odkrytych celów i/lub samego mTOR). Hamuje to regulator małych GTPaz Rheb (homolog Ras wzbogacony w mózgu). Hamuje to aktywność kinazową kompleksu mTORC1, wyłączając w ten sposób jego zdolność do fosforylacji celów niższego rzędu, takich jak p70 S6K na Thr389 i 4E-BP1 na Thr229. Drugi kompleks mTOR, mTORC2 (mTOR Complex 2), składa się z co najmniej mTOR, Rictor, GL, Sin1, Protor 1 i 2. mTORC2 wpływa na proliferację i przeżycie komórek głównie poprzez fosforylację hydrofobowego motywu Akt na Ser473, dobrze znanego efektora szlaku kinazy PI3. Oprócz fosforylacji Akt, kompleks mTORC2 wpływa również na organizację cytoszkieletu i migrację, wywierając swoje działanie poprzez Rac, Rho i PKC. Co ciekawe, w przeciwieństwie do mTORC1, kompleks mTORC2 wydaje się nie być hamowany przez leczenie rapamycyną i z tego powodu jest określany jako kompleks niewrażliwy na rapamycynę. Defekty w obu kompleksach mTOR są związane z różnymi chorobami, w tym rakiem i cukrzycą.
Zaobserwowano ~289 kDa.
Niescharakteryzowane pasmo może być obserwowane przy ~59 kDa
Niescharakteryzowane pasmo może być obserwowane przy ~59 kDa
Immunogen
Aminokwasy obejmujące i zawierające fosforylowany Ser2448 ludzkiego mTOR
Application
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Metabolizm glukozy/glikogenu
Sygnalizacja insuliny/energii
Adhezja (CAM)
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Metabolizm glukozy/glikogenu
Sygnalizacja insuliny/energii
Adhezja (CAM)
To przeciwciało anty-mTOR jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-mTOR (Ser2448).
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurami, myszami, owcami i makakami rezus na podstawie 100% homologii sekwencji.
Rozpoznaje mTOR, gdy jest fosforylowany na Ser2448
Physical form
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze do przechowywania zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431 traktowany EGF i nietraktowany.
Lizat komórek A431 traktowany EGF i nietraktowany.
Evaluated by western blot on EGF-treated and untreated A431 cell lysate.
Western Blot Analysis:
This antibody detected mTOR phosphorylated on Ser2448 in EGF-treated and untreated A431 cell lysates.
Western Blot Analysis:
This antibody detected mTOR phosphorylated on Ser2448 in EGF-treated and untreated A431 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?