Przejdź do
09-241
Przeciwciało anty-fosfo JAK-2 (Tyr570)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinaza Janus 2, kinaza Janus 2 (białkowa kinaza tyrozynowa), kinaza tyrozynowo-białkowa JAK2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human, pig, horse
Application:
WB
Citations:
3
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, pig, horse
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr570)
Gene Information
human ... JAK2(3717)
General description
JAK-2 (Janus Kinase 2) należy do wyłaniającej się rodziny niereceptorowych kinaz tyrozynowych Janus, które regulują spektrum funkcji komórkowych za aktywowanymi receptorami cytokin w układzie limfo-hematopoetycznym. Bodźce immunologiczne, takie jak interferony i cytokiny, indukują rekrutację czynników transkrypcyjnych Stat do JAK-2 związanego z receptorem cytokin. JAK-2 następnie fosforyluje proksymalne czynniki Stat, które następnie dimeryzują, przemieszczają się do jądra i wiążą się z elementami CIS przed promotorami genów docelowych w celu regulacji transkrypcji. Kanoniczny szlak JAK/Stat jest integralną częścią utrzymania prawidłowego układu odpornościowego poprzez stymulowanie proliferacji, różnicowania, przeżycia i odporności gospodarza na patogeny. Zmiana sygnalizacji JAK/Stat w celu zmniejszenia indukowanych cytokinami odpowiedzi prozapalnych stanowi atrakcyjny cel dla terapii przeciwzapalnych. W domenie kinazy JAK-2 znajduje się region, który ma znaczną homologię sekwencji z regionem regulatorowym receptora insuliny.
~ 125 kDa
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Tyr570
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu JAK-2 fosforylowanemu przy Tyr570.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Cytokiny i receptory cytokin
To przeciwciało anty-fosfo JAK-2 (Tyr570) jest zatwierdzone do stosowania w WB, WB, WB do wykrywania fosfo JAK-2 (Tyr570).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje JAK-2 po fosforylacji na Tyr570.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty transfekowanych komórek HEK293T
Evaluated by Western Blot in transfected HEK293T cell lysates.
Western Blot Analysis: 0.05 ug/mL of this antibody detected JAK-2 on 10 µg of transfected HEK293T cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)