Przejdź do
09-258
Przeciwciało anty-fosfo-PAK1 (Ser199/Ser204)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-IDDMSSD, Anty-PAKalfa, Anty-alfa-PAK, Anty-p65-PAK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
6
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (100% immunogen homology), rat (100% immunogen homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer199/pSer204)
Gene Information
human ... PAK1(5058)
mouse ... Pak1(18479)
rat ... Pak1(29431)
General description
65 kDa
Kinazy aktywowane p21 (PAK) to kinazy Ser/Thr, które są aktywowane przez i są efektorami rodziny GTPaz Rho. Jako takie, są one zaangażowane w polimeryzację aktyny i aktywację kaskad kinaz aktywowanych stresem. PAK1 jest fosforylowany przez cdk5, co powoduje jego zahamowanie. PAK2 może być aktywowany przez kaspazę oprócz wiązania p21, co wiąże go ze zmianami cytoszkieletu podczas apoptozy. PAK3 ulega ekspresji na wysokich poziomach w neuronach postmitotycznych rozwijającej się postnatalnej kory mózgowej i hipokampa, i jest zmutowanym genem odpowiedzialnym za niesyndromiczne opóźnienie umysłowe sprzężone z chromosomem X.
Immunogen
Aminokwasy obejmujące i zawierające fosforylowane Ser199 i Ser204 ludzkiego PAK1. Sekwencja jest wysoce homologiczna (ponad 90%) do PAK2 i PAK3.
Epitop: Ser199/Ser204 (centralny)
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Wykrywaj fosfo-PAK1 (Ser199/Ser204) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-PAK1 (Ser199/Ser204) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje PAK1 fosforylowany na Ser199 i Ser204 (człowiek)/Ser198 i Ser203 (mysz). Sekwencja immunogenu jest wysoce homologiczna (ponad 90%) z PAK2 i PAK3.
Physical form
Królicze poliklonalne IgG oczyszczone metodą powinowactwa w buforze do przechowywania zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu w 50% glicerolu.
Podwójne oczyszczanie powinowactwa na kolumnie z niefosforylowanym peptydem, a następnie na kolumnie z fosforylowanym peptydem.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Routinely evaluated by western blot on untreated and pervanadate-treated Jurkat cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4502065SAB4502062HPA003565
description
Upstate®, from rabbit
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
mouse, rat, human
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... PAK1(5058)
mouse ... Pak1(18479)
rat ... Pak1(29431)
Gene Information
human ... PAK1(5058)
Gene Information
human ... PAK1(5058)
Gene Information
human ... PAK1(5058)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)