Przejdź do
09-271
Przeciwciało anty-Rac1b
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Związany z Ras substrat 1 toksyny botulinowej C3, białko genu 5 indukującego migrację komórek, białko podobne do Ras TC25, p21-Rac1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
26
2030,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAC1(5879)
General description
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 23,47 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Związany z Ras substrat toksyny botulinowej C3 1 (UniProt: P63000; znany również jako białko genu 5 indukującego migrację komórek, białko podobne do Ras TC25, p21-Rac1) jest kodowany przez gen RAC1 (znany również jako TC25, MIG5) (identyfikator genu: 5879) u człowieka. Rac1 jest małą GTPazą związaną z błoną plazmatyczną, która przechodzi między aktywnym stanem związanym z GTP i nieaktywnym stanem związanym z GDP. W stanie aktywnym wiąże się z różnymi białkami efektorowymi, regulując odpowiedzi komórkowe. Opisano dwie izoformy Rac1, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Rac1b różni się od Rac1a tym, że ma dodatkowe 19 aminokwasów i występuje w różnych nowotworach, takich jak piersi i jelita grubego. Rac1b ma przyspieszoną wymianę GDP/GTP niezależną od GEF i upośledzoną hydrolizę GTP, która jest częściowo przywracana przez białka aktywujące GTPazę. Może wiązać się z domeną wiążącą GTPazę PAK, ale nie z PAK pełnej długości w sposób zależny od GTP, co sugeruje, że insercja nie znosi całkowicie interakcji efektorowej. Izoforma B jest głównie identyfikowana w skórze i tkankach nabłonkowych przewodu pokarmowego. Jej ekspresja jest podwyższona w guzach jelita grubego na różnych etapach progresji nowotworowej, w porównaniu z odpowiednimi tkankami sąsiadującymi.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego Rac1b.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Rac1b w komórkach HeLa, A431, HUVEC i NIH/3T3.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło Rac1b w wycinkach tkanek ludzkiego raka okrężnicy i ludzkiego raka prostaty.
Przeciwciało anty-Rac1b, nr kat. 09-271, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym wykrywającym substrat 1 toksyny botulinowej C3 związanej z Ras (Rac1b) i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa Rac1b w komórkach ludzkich i mysich.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 0,05% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MCF7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rac1b in MCF7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)