Przejdź do
09-272
Przeciwciało anty-fosfo-p38α (Thr180/Tyr182)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
SAPK2a, MAPK14, CSBP1, CSBP2, CSPB1, PRKM14, PRKM15, p38ALPHA, kinaza białkowa aktywowana mitogenami 14
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
IP, WB
Citations:
28
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
38 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki, mysi i szczurzy fosfo-p38α (Thr180/Tyr182).
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie partii 1:1000 wykryło podwójną fosforylację p38α na resztach Thr180 i Tyr182 w lizacie z komórek HeLa stymulowanych anizomycyną.
Immunofluorescencja: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło p38α fosforylowane na obu resztach, Thr180 i Tyr182, w utrwalonych komórkach HeLa stymulowanych anizomycyną.
Immunoprecypitacja (IP): 2-5 μL (5-10 μL/mL) tego przeciwciała immunoprecypitowało zarówno aktywne p38α z ekstraktu z całych komórek HeLa poddanych działaniu anizomycyny, jak i ludzkie rekombinowane GST-p38α, oddzielnie, w buforze RIPA.
Reakcja immunoprecypitacji kinazy (IPK): 2-5 μl tej partii immunoprecypitowało fosforylowane p38α zarówno z komórek HeLa poddanych działaniu anizomycyny, jak i rekombinowanego p38α, oddzielnie, a następnie umieszczono je w reakcji kinazy in vitro z rekombinowanym GST-ATF-2, gdzie fosforylowało ATF-2 na Thr69/71.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
To przeciwciało anty-fosfo-p38α (Thr180/Tyr182) zostało zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania fosfo-p38α (Thr180/Tyr182).
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje podwójną fosforylację p38α Thr180 i Tyr182.
Physical form
Oczyszczona królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Komórki HeLa traktowane anizomycyną
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB3828
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)